Octadécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Stearylcyclohexane, 1-Cyclohexyloctadecane
O0161-25G O0161-5G
TCIAO0161-25GEA 556 EUR InStock
TCIAO0161-25G TCIAO0161-5G
Octadécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Octadécylcyclohexane
Formule: C₂₄H₄₈
MW: 336,65 g/mol
Point d'ébullition: 409°C
Numéro MDL: MFCD00058953
Numéro CAS: 4445-06-1
EINECS: 224-683-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb3ea2c2a18b05d731a0ff2108a30bc3e64bc92&vid=0cb3ea2c2a18b05d731a0ff2108a30bc3e64bc92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité