Octadécyltriéthoxysilane ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0165-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAO0165-25G
Octadécyltriéthoxysilane ≥85.0% (par GC)
Octadécyltriéthoxysilane
Formule: C₂₄H₅₂O₃Si
MW: 416,76 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point d'éclair: 189°C
Numéro MDL: MFCD00039875
Numéro CAS: 7399-00-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/55/28990455.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité