Octyltriéthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Triéthoxy(octyl)silane
TCIAO0171-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0171-25ML TCIAO0171-500ML TCIAO0171-100ML
Octyltriéthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Octyltriéthoxysilane
Formule: C₁₄H₃₂O₃Si
MW: 276,49 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point de fusion: –40 °C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00039883
Numéro CAS: 2943-75-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/63/28990463.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité