Borate de triméthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0522-25ML B0522-500ML B0522-100ML
TCIAB0522-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0522-25ML TCIAB0522-500ML TCIAB0522-100ML
Borate de triméthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Borate de triméthyle
Formule: C₃H₉BO₃
MW: 103,91 g/mol
Point d'ébullition: 67 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -29°C
Densité: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -8°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008346
Numéro CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
ONU: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&vid=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité