Borate de tripropyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0134-25ML B0134-500ML
TCIAB0134-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0134-25ML TCIAB0134-500ML
Borate de tripropyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Borate de tripropyle
Formule: C₉H₂₁BO₃
Point d'ébullition: 180°C
Densité: 0,857 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00009366
Numéro CAS: 688-71-1
EINECS: 211-703-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&vid=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité