Phosphate de triéthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0270-25G P0270-500G
TCIAP0270-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0270-25G TCIAP0270-500G
Phosphate de triéthyle ≥99.0% (par GC)
Phosphate de triéthyle
Formule: C₆H₁₅O₄P
MW: 182,16 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009077
Numéro CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 14,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&vid=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité