Pentadécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0369-25G P0369-5G
TCIAP0369-25GEA 776 EUR InStock
TCIAP0369-25G TCIAP0369-5G
Pentadécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Pentadécylcyclohexane
Formule: C₂₁H₄₂
MW: 294,56 g/mol
Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00058952
Numéro CAS: 6006-95-7
EINECS: 227-858-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21f6605920cfaef9cb0b9d30e6d2bdca5c20311f&vid=21f6605920cfaef9cb0b9d30e6d2bdca5c20311f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 24.0 to 26.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité