Décafluorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Decafluorobenzophenone, Perfluorobenzophenone
D1631-1G D1631-5G
TCIAD1631-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD1631-1G TCIAD1631-5G
Décafluorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
Décafluorobenzophénone
Formule: C₁₃F₁₀O
MW: 362,13 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000295
Numéro CAS: 853-39-4
EINECS: 212-717-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=883cf6030d3adf33abb6eaac783a25e3ebadac6b&vid=883cf6030d3adf33abb6eaac783a25e3ebadac6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité