Pentafluorobenzamide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
P0929-25G P0929-5G
TCIAP0929-25GEA 184 EUR InStock
TCIAP0929-25G TCIAP0929-5G
Pentafluorobenzamide ≥99.0% (par GC)
Pentafluorobenzamide
Formule: C₇H₂F₅NO
MW: 211,09 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Numéro MDL: MFCD00007971
Numéro CAS: 652-31-3
EINECS: 211-488-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0049ab4b2129ac6b4d258427f1a02d680a1e6dd0&vid=0049ab4b2129ac6b4d258427f1a02d680a1e6dd0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité