Chlorure de pentafluorobenzoyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
P0807-25G P0807-5G
TCIAP0807-25GEA 204 EUR InStock
TCIAP0807-25G TCIAP0807-5G
Chlorure de pentafluorobenzoyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de pentafluorobenzoyle
Formule: C₇ClF₅O
MW: 230,52 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000657
Numéro CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb608a7184819bc98159ba236231cd2bb4d6ed18&vid=eb608a7184819bc98159ba236231cd2bb4d6ed18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent for 1-Pentadecanol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité