Acide pentafluoropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P1125-25G P1125-100G
TCIAP1125-25GEA 117 EUR InStock
TCIAP1125-25G TCIAP1125-100G
Acide pentafluoropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pentafluoropropionique
Formule: C₃HF₅O₂
MW: 164,03 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Densité: 1,561 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004170
Numéro CAS: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=395be14e210c15ac9dfcb0a8b47ddab056045bc6&vid=395be14e210c15ac9dfcb0a8b47ddab056045bc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité