Chlorure de valéryle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
V0010-25ML V0010-500ML V0010-100ML
TCIAV0010-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0010-25ML TCIAV0010-500ML TCIAV0010-100ML
Chlorure de valéryle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de valéryle
Formule: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –110°C
Densité: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00000757
Numéro CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
ONU: 2502
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&vid=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité