Biphényle ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0465-25G B0465-500G
TCIAB0465-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0465-25G TCIAB0465-500G
Biphényle ≥99.5% (par GC)
Biphényle
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003054
Numéro CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=417ad70b9bfe414891502b3b2a8630510216507f&vid=417ad70b9bfe414891502b3b2a8630510216507f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.5 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité