Polyéthylèneglycol 200
Fournisseur: TCI
P0840-25G P0840-500G
TCIAP0840-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0840-25G TCIAP0840-500G
Polyéthylèneglycol 200
Polyéthylèneglycol 200
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 200 g/mol
Point d'ébullition: ? 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55…–40 °C
Densité: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 171°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779596
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Average molecular weight 190 to 210
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité