Polyéthylèneglycol 300
Fournisseur: TCI
H0543-25G H0543-500G
TCIAH0543-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0543-25G TCIAH0543-500G
Polyéthylèneglycol 300
Polyéthylèneglycol 300
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: –15…–10 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 196°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 290 to 305
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité