Polyéthylèneglycol 4.000
Fournisseur: TCI
P0885-25G P0885-500G
TCIAP0885-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0885-25G TCIAP0885-500G
Polyéthylèneglycol 4.000
Polyéthylèneglycol 4.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…58 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Average molecular weight 2,600 to 3,800
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité