Polyéthylèneglycol 600
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
P1187-25G P1187-500G
TCIAP1187-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1187-25G TCIAP1187-500G
Polyéthylèneglycol 600
Polyéthylèneglycol 600
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600 g/mol
Point d'ébullition: ? 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…22 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Freezing point 17.0 to 21.0 deg-C
pH 4.0 to 7.0 (50g/L, 25deg-c)
Average molecular weight 550 to 650
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité