Polyéthylèneglycol 6.000
Fournisseur: TCI
P0903-25G P0903-500G
TCIAP0903-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0903-25G TCIAP0903-500G
Polyéthylèneglycol 6.000
Polyéthylèneglycol 6.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ? 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…62 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
pH 5.0 to 8.0 (50 g/L, 25 deg-C)
Average molecular weight 7,300 to 9,300
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité