Calcium propionate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0503-25G P0503-500G
TCIAP0503-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0503-25G TCIAP0503-500G
Calcium propionate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium propionate
Formule: (CH₃CH₂COO)₂Ca
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00036137
Numéro CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 14,01698
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d1f912bf87f39d3d645933f385c06349b0afbcb&vid=b7a587a6ea6751bc654c8f0b9e210fef4f1198f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité