Propionamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0499-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP0499-25G TCIAP0499-500G
Propionamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Propionamide
Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 213°C
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00008039
Numéro CAS: 79-05-0
Merck Index: 12,08009
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/91/28991191.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité