Anhydride propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0513-25G P0513-500G
TCIAP0513-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP0513-25G TCIAP0513-500G
Anhydride propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Anhydride propionique
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009303
Numéro CAS: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
ONU: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07826
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8663ba443a9165e2d81221a8939b91b92b5720f1&vid=8663ba443a9165e2d81221a8939b91b92b5720f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité