Chlorure de propionyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0516-25G P0516-500G
TCIAP0516-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAP0516-25G TCIAP0516-500G
Chlorure de propionyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de propionyle
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: –94°C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000745
Numéro CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
ONU: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=271e5aa0e0c4384ba8a7326dd4eb5ad8f35cc2d8&vid=271e5aa0e0c4384ba8a7326dd4eb5ad8f35cc2d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité