Propionate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0505-25ML P0505-500ML
TCIAP0505-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0505-25ML TCIAP0505-500ML
Propionate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Propionate d'éthyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009308
Numéro CAS: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
ONU: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&vid=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité