Tween® 20 (Polysorbate) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
T2530-25G T2530-5G
TCIAT2530-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT2530-25G TCIAT2530-5G
Tween® 20 (Polysorbate) pour recherche biochimique
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 297°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Saponification Value 43.0 to 53.0
Acid Value max. 3.0
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité