Tween® 40 (Polysorbat)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
T0544-25G T0544-500G
TCIAT0544-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0544-25G TCIAT0544-500G
Tween® 40 (Polysorbat)
Tween® 40 (Polysorbat)
Formule: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Point d'ébullition: ? 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼0.1 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165345
Numéro CAS: 9005-66-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Water max. 5.0 %
Saponification Value 41.0 to 55.0
Acid Value max. 4.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité