Tween® 60 (Polysorbate)
Fournisseur: TCI
T0545-25G T0545-500G
TCIAT0545-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0545-25G TCIAT0545-500G
Tween® 60 (Polysorbate)
Tween® 60 (Polysorbat)
Formule: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Point d'ébullition: ? 110 °C (1013 hPa)
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01780110
Numéro CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Freezing point 21.0 to 25.0 deg-C
Saponification Value 43.0 to 55.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité