Chlorure de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0055-100G T0055-25G T0055-5G
TCIAT0055-100GEA 338 EUR InStock
TCIAT0055-100G TCIAT0055-25G TCIAT0055-5G
Chlorure de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Point de fusion: 70°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00011635
Numéro CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=499cfeab81862d6395b92994506f1baed03e9cba&vid=499cfeab81862d6395b92994506f1baed03e9cba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité