Tétrabutylétain ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0058-25G T0058-500G
TCIAT0058-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0058-25G TCIAT0058-500G
Tétrabutylétain ≥95.0% (par GC)
Tétrabutylétain
Formule: C₁₆H₃₆Sn
Point d'ébullition: 302°C
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009422
Numéro CAS: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9ed1a2ceadccfb4e3a55387a3c550ff3a0f8e89&vid=e9ed1a2ceadccfb4e3a55387a3c550ff3a0f8e89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité