Myristate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0479-25ML M0479-500ML M0479-100ML
TCIAM0479-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0479-25ML TCIAM0479-500ML TCIAM0479-100ML
Myristate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Myristate d'éthyle
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 309°C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 167°C
Numéro MDL: MFCD00008984
Numéro CAS: 124-06-1
EINECS: 204-675-4
Merck Index: 14,06333
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8aaee6c6f8ab93955479e7d733cb3864dfacd6b&vid=f8aaee6c6f8ab93955479e7d733cb3864dfacd6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité