Myristate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
M0482-25ML M0482-500ML
TCIAM0482-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0482-25ML TCIAM0482-500ML
Myristate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Myristate de méthyle
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,86715 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 157°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008983
Numéro CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ca0087c2121f54002e6007a5ecf1697236682d&vid=27ca0087c2121f54002e6007a5ecf1697236682d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité