Tétradécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyclohexyltetradecane, Myristylcyclohexane
T0873-25G T0873-5G
TCIAT0873-25GEA 900 EUR InStock
TCIAT0873-25G TCIAT0873-5G
Tétradécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Tétradécylcyclohexane
Formule: C₂₀H₄₀
MW: 280,54 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Densité: 0,8254 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00058951
Numéro CAS: 1795-18-2
EINECS: 217-274-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10ef0b957a7d61aace986e1cf3a7f67f2bb7797b&vid=10ef0b957a7d61aace986e1cf3a7f67f2bb7797b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité