Bromure de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrylammonium bromide
T0094-25G T0094-500G
TCIAT0094-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0094-25G TCIAT0094-500G
Bromure de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BrN
MW: 210,16 g/mol
Point de fusion: 285°C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011825
Numéro CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 14,09199
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13ed904e97bcdb01f1a71c12d219d6fe202c1391&vid=13ed904e97bcdb01f1a71c12d219d6fe202c1391&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité