Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraéthylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1552-25ML T1552-5ML
TCIAT1552-25MLEA 223 EUR InStock
TCIAT1552-25ML TCIAT1552-5ML
Tétraéthylsilane ≥97.0% (par GC)
Tétraéthylsilane


Formule: C₈H₂₀Si
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,8341 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009019
Numéro CAS: 631-36-7
EINECS: 211-155-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=825724191795c362e341697678e2c6be9f52a3bb&vid=825724191795c362e341697678e2c6be9f52a3bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité