Acide tétrafluorosuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1621-5GEA 55 EUR InStock
TCIAT1621-5G TCIAT1621-25G
Acide tétrafluorosuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide tétrafluorosuccinique
Formule: C₄H₂F₄O₄
MW: 190,05 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 118…120 °C
Numéro MDL: MFCD00042430
Numéro CAS: 377-38-8
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/26/28995626.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité