Bromure de tétraheptylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1602-25G T1602-5G T1602-100G
TCIAT1602-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAT1602-25G TCIAT1602-5G TCIAT1602-100G
Bromure de tétraheptylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétraheptylammonium
Formule: C₂₈H₆₀BrN
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00011861
Numéro CAS: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=364a99e30e6eab3b7340a485aa908d0a7c5f3a3e&vid=364a99e30e6eab3b7340a485aa908d0a7c5f3a3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité