Bromure de tétraméthylammonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0135-25G T0135-500G
TCIAT0135-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0135-25G TCIAT0135-500G
Bromure de tétraméthylammonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂BrN
MW: 154,05 g/mol
Point d'ébullition: ? 360 °C (1013 hPa)
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011626
Numéro CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60884d4403d377a303b90fe3e433e8a6565fb0bb&vid=60884d4403d377a303b90fe3e433e8a6565fb0bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité