Tétraméthylammonium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0136-25G T0136-500G
TCIAT0136-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0136-25G TCIAT0136-500G
Tétraméthylammonium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tétraméthylammonium chlorure
Formule: (CH₃)₄NCl
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011628
Numéro CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0abdb045a6d68f186ae980c7f9df12ad066c5e4&vid=a0abdb045a6d68f186ae980c7f9df12ad066c5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité