Tétraméthylgermanium ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1158-1G T1158-5G
TCIAT1158-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT1158-1G TCIAT1158-5G
Tétraméthylgermanium ≥98.0% (par GC)
Tétraméthylgermanium
Formule: C₄H₁₂Ge
MW: 132,75 g/mol
Point d'ébullition: 43°C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0,9781 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -37°C
Numéro MDL: MFCD00014843
Numéro CAS: 865-52-1
EINECS: 212-745-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30f8e2b3c9d9fffa1ee4ac28dc7a9d5d963ce44e&vid=30f8e2b3c9d9fffa1ee4ac28dc7a9d5d963ce44e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité