Bromure de tétraoctylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Tétraoctylammonium bromure
TCIAT1603-10GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT1603-10G TCIAT1603-25G
Bromure de tétraoctylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétraoctylammonium
Formule: C₃₂H₆₈BrN
MW: 546,8 g/mol
Point de fusion: ~ 96 °C
Numéro MDL: MFCD00011863
Numéro CAS: 14866-33-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/10/28995610.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité