Bromure de tétrapentylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1432-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT1432-5G TCIAT1432-25G
Bromure de tétrapentylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétrapentylammonium
Formule: C₂₀H₄₄BrN
MW: 378,48 g/mol
Point de fusion: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00011856
Numéro CAS: 866-97-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/51/28995451.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité