Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tétraphénylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T2554-1G T2554-5G
TCIAT2554-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAT2554-1G TCIAT2554-5G
Tétraphénylsilane ≥97.0% (par GC)
Tétraphénylsilane


Formule: C₂₄H₂₀Si
MW: 336,51 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00014069
Numéro CAS: 1048-08-4
EINECS: 213-881-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=414c4a228e275f263a2f6d9f3e2f575c927a1957&vid=414c4a228e275f263a2f6d9f3e2f575c927a1957&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 235.0 to 241.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité