Tétraphénylétain ≥98.0% (P)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Tétraphénylstannane
TCIAT0165-25GEA 77 EUR InStock
TCIAT0165-25G
Tétraphénylétain ≥98.0% (P)
Tétraphénylétain
Formule: C₂₄H₂₀Sn
MW: 427,13 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Numéro MDL: MFCD00003006
Numéro CAS: 595-90-4
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/85/28994485.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) 98.0 to 102.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité