Bromure de tétrapropylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TPABr
T0694-25G T0694-500G
TCIAT0694-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0694-25G TCIAT0694-500G
Bromure de tétrapropylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₈BrN
MW: 266,27 g/mol
Point de fusion: 265…274 °C
Numéro MDL: MFCD00011840
Numéro CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=432cb826b9a3513ab83a5cfc436b91e3ad02d9c2&vid=432cb826b9a3513ab83a5cfc436b91e3ad02d9c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité