Thiocyanate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl Rhodanide, Thiocyanic acid ethyl ester
T0200-25ML T0200-500ML
TCIAT0200-25MLEA 183 EUR InStock
TCIAT0200-25ML TCIAT0200-500ML
Thiocyanate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Thiocyanate d'éthyle
Formule: C₃H₅NS
MW: 87,15 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –86 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00001834
Numéro CAS: 542-90-5
EINECS: 208-833-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61ea27fb839ed49080d046787b98a36e5a879da3&vid=61ea27fb839ed49080d046787b98a36e5a879da3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité