Thiocyanate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0201-25ML T0201-500ML
TCIAT0201-25MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAT0201-25ML TCIAT0201-500ML
Thiocyanate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Thiocyanate de méthyle
Formule: C₂H₃NS
MW: 73,12 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00001830
Numéro CAS: 556-64-9
EINECS: 209-134-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&vid=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité