Acide fumarique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F0067-25G F0067-500G
TCIAF0067-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0067-25G TCIAF0067-500G
Acide fumarique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide fumarique
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 287°C
Densité: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 273 °C
Numéro MDL: MFCD00002700
Numéro CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 14,04287
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&vid=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité