Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-3,3,5-Triméthylcyclohexanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAT0938-25GEA 145 EUR InStock
TCIAT0938-25G
trans-3,3,5-Triméthylcyclohexanol ≥95.0% (par GC)
trans-3,3,5-Triméthylcyclohexanol


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Numéro MDL: MFCD00066315
Numéro CAS: 767-54-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/29/28995029.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité