trans-2,6-Difluorocinnamic acid ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-3-(2,6-Difluorophenyl)acrylic acid
D4115-1G D4115-5G
TCIAD4115-1GEA 22 EUR InStock
TCIAD4115-1G TCIAD4115-5G
trans-2,6-Difluorocinnamic acid ≥95.0% (par GC)
trans-2,6-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010319
Numéro CAS: 102082-89-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0119902b5a08b5ffc8e8b6f0eaa21d2037e7f808&vid=0119902b5a08b5ffc8e8b6f0eaa21d2037e7f808&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité