Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1104-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT1104-25G
Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique
Formule: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238,24 g/mol
Point de fusion: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00004388
Numéro CAS: 90-50-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/71/28995171.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité