3-Fluorocinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)acrylic acid, m-Fluorocinnamic acid, 3-Fluorocinnamic Acid
F0264-25G F0264-5G
TCIAF0264-25GEA 121 EUR InStock
TCIAF0264-25G TCIAF0264-5G
3-Fluorocinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004383
Numéro CAS: 458-46-8
EINECS: 207-281-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c854c9e935375bc4622423b17367bda8c7515f6&vid=1c854c9e935375bc4622423b17367bda8c7515f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité